70797
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
lyophilized powder, beige, 4-8 U/mg
Sinonimo/i:
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
4-8 U/mg
PM
Mr ~63000
Colore
beige
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3