Vai a
57510
Inosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5′-IMP-Na2, 5′-Inosinic acid disodium salt hydrate, I-5′-P, IMP, Inosinic Acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 69.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
CHF 69.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
impurities
~25% water
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Application
Inosine-5′-monophosphate (5′-IMP) may be used as a substrate to study the activity, specificity and kinetics of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH) EC 1.1.1.205, the rate limiting enzyme for the formation of GMP and the guanine nucleotide pool.
Biochem/physiol Actions
Inosine monophosphate, or inosinic acid, is the ribonucleotide of hypoxanthine and the first nucleotide formed during purine synthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I4625PHR14751222002
Disodium Inosinate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1475
Disodium Inosinate
Disodium Inosinate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1222002
Disodium Inosinate
description
≥99.0% (HPLC)
description
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
impurities
~25% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)