56211
LAPAO
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Dodecylamido-N,N′-dimethylpropyl amine oxide, 3-Lauramidopropyl-N,N-dimethylamine oxide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]dodecanamide N-oxide, Dodecylamidopropyldimethylamine oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
PM
300.48 g/mol
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
λ
1 % (w/v) in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C17H36N2O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2,3)21/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
JNGWKQJZIUZUPR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)