55345
N-Methyl-L-threonine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,3R)-3-Hydroxy-2-(methylamino)butyric acid, N-Me-Thr-OH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -24.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Composizione
carbon, 44.2-46.0%
nitrogen, 10.3-10.8%
Colore
white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
CCAIIPMIAFGKSI-DMTCNVIQSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)