52455
Sodium chloride physiological solution
BioUltra, tablet
Sinonimo/i:
Physiological Saline, tablets, Saline, physiological, tablets
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
tablet
Stringa SMILE
[Na]Cl
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1