51667
8-Heptadecene
≥96.0% (mixture of isomers (cis+trans), GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.0% (mixture of isomers (cis+trans), GC)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCC
InChI
1S/C17H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h15,17H,3-14,16H2,1-2H3/b17-15+
BIQKRILZMDQPHI-BMRADRMJSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3