H1108
1-Heptadecene
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
157-159 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C17H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-17H2,2H3
ADOBXTDBFNCOBN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves