Vai a
47014
L-Lactaldehyde solution
1 M in H2O
Sinonimo/i:
(2S)-2-Hydroxypropanal solution, (S)-2-Hydroxypropionaldehyde solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Segment
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
L-Lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
49426P-18542418
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
concentration
1 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
concentration
1 M in H2O
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)