Key Documents
P-185
Supelco
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3), certified reference material, ampule of 2 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup