Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 134.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 457.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 134.00
biological source
Porcine liver
Quality Segment
form
lyophilized solid, powder
quality
lyophilized
specific activity
≥50 U/mg
mol wt
Mr ~162000
color
slightly beige
storage temp.
−20°C
Application
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, powder, slightly beige, ≥50 U/mg | description lyophilized powder, ≥15 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥30 units/mg protein | description recombinant, expressed in E. coli, ≥30.0 U/g |
| specific activity ≥50 U/mg | specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥30.0 U/g |
| biological source Porcine liver | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized solid, powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form crystalline, crystals, powder or flakes |
| mol wt Mr ~162000 | mol wt 168 kDa | mol wt 60 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esterase from porcine liver
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?