Documenti fondamentali
4370280
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Plasma
Scegli un formato
1 KIT
CHF 1’680.00
CHF 1’680.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 1’680.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
CHF 1’680.00
Check Cart for Availability
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Contains sufficient reaction solutions and iTRAQ® Reagents 114, 115, 116 and 117 for 8 duplex or four 4-plex experiments based on 50 μg of protein per sample.
Applicazioni
This iTRAQ application kit for plasma provides iTRAQ reagents and protocol targeted specifically for plasma workflows. Cysteine blocking reagent is not included. Trypsin is sold separately.
Risultati analitici
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma, please visit this Protocol link.
Note legali
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)