Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 291.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 291.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, has been used as a blood-mimicking fluid suspension in the Doppler flowmetry/velocimetry approach.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description size: 3 μm | description size: 100 μm | description size: 250 μm | description size: 10 μm |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 5% (solids) | concentration 5% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| crosslinking 2 % cross-linked | crosslinking 2 % cross-linked | crosslinking - | crosslinking 2 % cross-linked |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on polystyrene, dark red
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?