Merck
56969
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 100 μm
Sinonimo/i:
Latex beads from PS, dark red
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
density
1.05 g/cm3 (density of particles)
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, 100 μm (latex beads) may be used for flow cytometry calibration.
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)