Documenti
416M-1
Sigma-Aldrich
p16INK4A (JC2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
500
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Clone
JC2, monoclonal
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Stato fisico
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2