Merck
40809
Purine nucleoside phosphorylase
recombinant, expressed in E. coli, ≥120 U/mL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution (100 mM phosphate buffer with 1 mM MgCl2)
specific activity
≥120 U/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Application
Purine nucleoside phosphorylase is used to study nucleotide salvage pathways and purine metabolism. It is used to study purine nucleoside phosphorylase deficiency and responsible PNP genetic mutations.
Biochem/physiol Actions
Purine nucleoside phosphorylase is an enzyme involved in purine metabolism. PNP metabolizes adenosine into adenine, inosine into hypoxanthine, and guanosine into guanine. Mutations in the PNP gene are responsible for purine nucleoside phosphorylase deficiency.
Other Notes
1 U will cause the phosphorolysis 1 μmol of inosine to hypoxanthine and ribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 at 25°C
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)