Passa al contenuto
56901
Geranyl monophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol dihydrogen phosphate lithium salt, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl phosphate lithium salt, Geranyl phosphate lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19O4P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.23 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1911590
Assay:
≥95.0% (TLC)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H19O3P/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-13-14(11)12/h5,7,14H,4,6,8H2,1-3H3,(H,11,12)/p-1
InChI key
KMVHUYNPESFWSO-UHFFFAOYSA-M
Application
Geranyl monophosphate (GP) may be used to study the kinetics and substrate specificity of modified/mutated isopentenyl phosphate kinases. Such studies may lead to engineered IPK mutants capable of facilitating the chemoenzymatic synthesis of longer chain isoprenoid diphosphates from monophosphate precursors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)