36438
Fluorescein diacetate 6-isothiocyanate
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Diacetyl-6-FITC, Fluorescein-6-isothiocyanate diacetate
About This Item
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Fluorescenza
λex 496 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C25H15NO7S/c1-13(27)30-16-4-7-19-22(10-16)32-23-11-17(31-14(2)28)5-8-20(23)25(19)21-9-15(26-12-34)3-6-18(21)24(29)33-25/h3-11H,1-2H3
ZMGWMLCTFALXEN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3