326M-1
PSAP (PASE/4LJ) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PASE/4LJ, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (326M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (326M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (326M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (326M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (326M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG1
Controllo
prostate
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... PSAP(5660)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |