30434
Dansylhydrazine
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide, Dns-Hz
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPLC)
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble
Fluorescenza
λex 340 nm; λem 525 nm in ethanol
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3