Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 737.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 737.00
Nome del prodotto
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
InChI key
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, For quantitative collagenase determination | description for use at 320 nm | description BioReagent, For quantitative collagenase determination | description - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line BioReagent | product line - | product line BioReagent | product line - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?