20808
Colesterolo
meets analytical specification of NF
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
About This Item
Prodotti consigliati
Attività ottica
[α]20/D −38 to −34°, c = 2% in dioxane
Qualità
meets analytical specification of NF
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.3% loss on drying, 60 °C, 4 h (vacuum)
P. eboll.
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
147-150 °C
Solubilità
H2O: insoluble
acetone: soluble
alcohol: slightly soluble
alcohol: very soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble at 1 gm in 4.5 ml
diethyl ether: soluble at 1 gm in 2.8 ml
dioxane: soluble
ethyl acetate: soluble
hexane: soluble
oil: soluble
petroleum ether: soluble
pyridine: soluble at 1 gm in 1.5 ml
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informazioni sul gene
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1