19953
Ricobendazole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
colorless to white
Spettro attività antibiotica
neoplastics
parasites
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | interferes
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?