Vai a
19459
Protein G recombinant
from Escherichia coli, ≥90%
Sinonimo/i:
IgG F(c)-Receptor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 238.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 907.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
CHF 238.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
mol wt
Mr ~31800
concentration
≥90%
storage temp.
−20°C
General description
Protein G is a small globular cell surface protein produced by Streptococcus sp. It is composed of two or three nearly identical domains of 55 amino acids each. It binds to Fc fragment of IgG from many species with high affinity. It does not recognize IgM, IgA, IgE or serum albumin.
Physical form
lyophilized powder in PBS, pH 7.4
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P817082526P3391
description
from Escherichia coli, ≥90%
description
recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder
description
powder, white
description
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr ~31800
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
biological source
Escherichia coli
biological source
-
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
-
concentration
≥90%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)