17375
Mag-Indo 1-AM
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Indo 1-AM analog
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for fluorescence
Saggio
≥95% (HPLC)
Solubilità
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex 328 nm; λem 416 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Mg2+
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCOC(=O)COc1cc(ccc1N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C47H51N3O22/c1-28-7-11-39(49(19-43(56)68-23-63-29(2)51)20-44(57)69-24-64-30(3)52)41(15-28)61-13-14-62-42-18-35(37-16-34-8-9-36(17-38(34)48-37)47(60)72-27-67-33(6)55)10-12-40(42)50(21-45(58)70-25-65-31(4)53)22-46(59)71-26-66-32(5)54/h7-12,15-18,48H,13-14,19-27H2,1-6H3
CAWBRCOBJNWRLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3