Vai a
16609
1,2-Bis(2-amino-5-methylphenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,5′-Dimethyl-BAPTA-AM, MAPTAM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 284.00
CHF 198.80
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H44N2O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
792.74
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8181451
CHF 198.80
Prezzo di listinoCHF 284.00Risparmia il 30%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C)ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C36H44N2O18/c1-23-7-9-29(37(15-33(43)53-19-49-25(3)39)16-34(44)54-20-50-26(4)40)31(13-23)47-11-12-48-32-14-24(2)8-10-30(32)38(17-35(45)55-21-51-27(5)41)18-36(46)56-22-52-28(6)42/h7-10,13-14H,11-12,15-22H2,1-6H3
InChI key
HEOJVQZWOLQUDR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Membrane-permeable improved derivative of BAPTA; chelators for intracellular calcium incorporated non-disruptively into cells
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1451314562SML3593
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)