14280
BES buffered saline
BioUltra, for molecular biology, 2x concentrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
Qualità
2x concentrate
Composizione
BES, 10.7 g/L
NaCl, 16.0 g/L
Na2HPO4, 0.27 g/L
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.338
pH
7.1 (25 °C)
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.07
λ: 280 nm Amax: 0.02
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Applicazioni
Componenti
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves