Vai a
137259
PIPES disodium salt
EMPROVE® EVOLVE
Sinonimo/i:
PIPES disodium salt, 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) disodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2Na2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.33
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
9453872
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pKa 
6.8
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Application
PIPES Disodium is the sodium salt form of PIPES and is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of PIPES is 6.8 which makes it ideal for biological applications at physiological conditions. PIPES Disodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.PIPES Disodium can be used in a wide array of biological applications including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for cell culture and diagnostic reagent production.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES disodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto