Vai a
01649
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 40,000
Sinonimo/i:
FITC–DEAE–Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 257.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
CHF 257.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
535576965852471
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 3,000-6,000
description
average mol wt 150,000
description
average mol wt 2,000,000
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
-
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)