A2585
Ammonium sulfamate
BioXtra, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.02% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
Punto di fusione
131-135 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
water: soluble 114.1 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1