A1645
Ammonio fosfato monobasico
ReagentPlus®, ≥98.5%
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
powder
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Stringa SMILE
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Chitoporin from Serratia marcescens: recombinant expression, purification and crystallization.: This study details the application of ammonium phosphate monobasic in the crystallization of chitoporin from Serratia marcescens. The results provide insights into the structural biology of this protein, which is significant for understanding its function and potential applications in biotechnology (Amornloetwattana et al., 2020).
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1