Vai a
795461
Ammonio fosfato monobasico
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98%
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.80
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 152.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 163.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH4H2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-764-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Form:
powder
CHF 56.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor pressure
<0 hPa ( 20 °C)
product line
Redi-Dri
assay
≥98%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.005% NH4OH pptd., ≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: 0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: 0.005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium dihydrogen phosphate (ADP) is a crystal material and is a member of large family of compounds which possess a chemical formula:MH2XO4 .
Application
  • Capillary-seeding crystallization and preliminary crystallographic analysis of a solvent-tolerant elastase from Pseudomonas aeruginosa strain K.: This research employs ammonium phosphate monobasic in the crystallization process of elastase from Pseudomonas aeruginosa. The study provides crucial structural data that can aid in understanding the enzyme′s function and its potential industrial applications (Ali et al., 2013).
Biochem/physiol Actions
Ammonium dihydrogenphosphate (ADP) exhibits non-linear optical (NLO) and electro-optic (EO) properties.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
88431A1645216003
form
powder
form
-
form
powder
form
crystals or chunks
assay
≥98%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98.5%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Ca: 0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm, Mg: 0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: 0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: 0.005%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonio fosfato monobasico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)