Documenti fondamentali
909025
Sigma-Aldrich
Lithium hydroxide
free-flowing, Redi-Dri, powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Formula condensata:
LiOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
23.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
470 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.