71970
Sodium sulfate decahydrate
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Sinonimo/i:
Glauber’s salt
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Stato
crystals
Qualità
crystallized
Impurezze
≤0.0005% total nitrogen (N)
Perdita
53-57% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Nanoscale Stabilization Mechanism of Sodium Sulfate Decahydrate at Polyelectrolyte Interfaces: Discusses the stabilization mechanisms at the nanoscale, providing insights into sodium sulfate decahydrate′s applications in polyelectrolyte-enhanced processes, relevant in materials science and engineering (Akamo et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?