71380
Sodio cloruro
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 865 °C)
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (AT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?