The surface area for this product is 1700 m²/g.
675326
Activated charcoal
DARCO® KB-G
Sinonimo/i:
Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
DARCO® KB-G
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impurezze
≤15.0% moisture content
Dimensione particelle
>45 μm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤3.5%
Cationi in tracce
Ca: ≤200 ppm
Fe: ≤150 ppm
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the surface area of this activated carbon?
1 answer-