471313
Tributylamine
≥98.5%
Sinonimo/i:
Tri-n-butylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.38 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
410 °F
Limite di esplosione
6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.2 (25 °C, 0.1 g/L)
P. eboll.
216 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- An extraction solvent with CHCA (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid) for the selective phospholipids (PLs) extraction from EVOO (extra virgin olive oil) and HO (hazelnut oil).
- A hydroxylating agent in the synthesis of spinel nickel ferrites (NiFe2O4) nanoparticles (NPs).
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup