44939
Iron(II) chloride tetrahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 693 °C)
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Solvent-free Ritter reaction of nitriles with various halohydrocarbons to synthesize N-substituted amides.
- Synthesis of ketones via indirect hydration of alkynes.
- Stereoselective reduction of α, β-unsaturated carbonyl compounds to the corresponding saturated alcohols in the presence of lithium and DTBB.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?