433241
Peracetic acid solution
36-40 wt. % in acetic acid
Sinonimo/i:
Peroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in EU
Concentrazione
36-40% (by Na2S2O3, redox titration)
36-40 wt. % in acetic acid
Densità
1.13 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup