398098
Hydriodic acid
contains no stabilizer, ACS reagent, 55%
Sinonimo/i:
Hydriotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
55%
55.0-58.0% (ACS specification)
Forma fisica
liquid
non contiene
stabilizer
Impurezze
≤0.75% I2
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
P. eboll.
127 °C (lit.)
Densità
1.7 g/mL at 25 °C
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I
InChI
1S/HI/h1H
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following processes:
- Deiodination process during the synthesis of partially fluorinated pyridinium bromides.
- As a reducing agent for oxidized graphene nanoribbons (OGN).
- In combination with red phosphorus to reduce pseudoephedrine in the synthesis of methamphetamine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1