793558
Ioduro di sodio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
661 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.