Documenti fondamentali
32247
Sigma-Aldrich
Etere di petrolio
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., high boiling, bp 50-70 °C
Sinonimo/i:
Benzina di petrolio
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
25.8 psi
Grado
puriss. p.a.
Stato
liquid
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.372-1.376
P. ebollizione
50-70 °C
Indice di iodio
≤0.3
Densità
0.661-0.664 g/mL at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Descrizione generale
hexane and low boiling point hydrogen treated naphtha
Applicazioni
Petroleum ether may be employed in the extraction of biologically active carotenoid pigments from total carotenoid pigments by adsorption.[1] It may be employed in solvent reservoir during the separation of lipid mixtures by adsorption chromatography with silicic acid.[2]
Altre note
Pertains only in Germany: unversteuert
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Etere di petrolio for analysis EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.01781
Etere di petrolio
Etere di petrolio EMPLURA&#174;
Supelco
1.01773
Etere di petrolio
9-Fluorenone 98%
Sigma-Aldrich
F1506
9-Fluorenone
Ranganna S.
Handbook of Analysis and Quality Control for Fruit and Vegetable Products, 84-85 (1986)
The separation of complex lipide mixtures by the use of silicic acid chromatography.
J HIRSCH et al.
The Journal of biological chemistry, 233(2), 311-20 20-311-20 20 (1958-08-01)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up