24587-M
Etere di petrolio
puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets analytical specification of DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)
Sinonimo/i:
Benzina di petrolio
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Forma fisica
liquid
Qualità
meets analytical specification of DAB
Impurezze
≤0.001% benzene (GC)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤2% n-hexane (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
P. eboll.
40-60 °C (min. 75%)
Densità
0.642-0.656 g/mL at 20 °C
Descrizione generale
Applicazioni
- Decifrare i regolatori chiave dell'estratto di etere di petrolio di Inonotus hispidus coinvolti nell'attività antitumorale attraverso l'analisi dell'intero trascrittoma e del proteoma in topi portatori di tumore H22. Questo studio analizza gli effetti antitumorali dell'estratto di etere di petrolio di Inonotus hispidus mediante l'analisi del trascrittoma e del proteoma in un modello murino. I risultati suggeriscono una significativa attività antitumorale, evidenziando le principali vie di regolazione coinvolte in questo effetto (Li et al., 2022).
- Una nuova strategia basata sulla metabolomica cellulare mirata per la valutazione quantitativa dell'effetto anti-invecchiamento e lo screening di estratti efficaci di Erzhi Wan. La ricerca introduce un approccio mirato di metabolomica cellulare per valutare gli effetti anti-invecchiamento e selezionare gli estratti efficaci di Erzhi Wan, con gli estratti di etere di petrolio che mostrano risultati promettenti nel profilo metabolico (Feng et al., 2021).
- Profili metabolomici, lipidomici e patologici completi degli estratti della polpa del frutto del baobab (Adansonia digitata) in ratti diabetici. Questo studio fornisce un'analisi dettagliata dei profili metabolomici e lipidomici degli estratti della polpa del frutto del baobab, compresi quelli estratti con etere di petrolio, dimostrando effetti significativi sulle vie metaboliche nei ratti diabetici (Mohammed et al., 2021).
- Valutazione metabolomica dei meccanismi alla base delle proprietà anti-fibrosi renale dell'estratto di etere di petrolio di Amygdalus mongolica. Utilizzando tecniche metabolomiche, questa ricerca valuta le proprietà anti-fibrosi renale degli estratti di etere di petrolio di Amygdalus mongolica, identificando i cambiamenti metabolici critici associati agli effetti terapeutici (Gao et al., 2021).
- Studio di metabolomica plasmatica basato su LC-MS dell'effetto di intervento di diverse parti polari di biancospino sui disturbi della motilità gastrointestinale dei ratti. Lo studio utilizza la metabolomica basata su LC-MS per valutare gli effetti di vari estratti di biancospino, compresi gli estratti di etere di petrolio, sui disturbi della motilità gastrointestinale nei ratti, fornendo approfondimenti sulle vie biochimiche interessate (Wang et al., 2021).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?