31627
Carbon disulfide
suitable for IR spectroscopy, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Tensione di vapore
5.83 psi
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Limite di esplosione
50 %
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.0001% H2S + foreign org. S-comp.
≤0.001% benzene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. eboll.
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤2.5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup