30101
Ammonium fluoride
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.1% hexafluorosilicate (as SiF6)
≤1% ammonium hydrogen difluoride (NH4HF2)
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash