245119
Reagent Alcohol
reagent, spectrophotometric grade, denatured, suitable for UV/Vis spectroscopy, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinonimo/i:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Reagent Alcohol, spectrophotometric grade
Grado
denatured
reagent
spectrophotometric grade
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Forma fisica
liquid
contiene
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite di esplosione
3.1-27.7 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.10% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
P. eboll.
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.65
λ: 220 nm Amax: 0.35
λ: 255 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Componenti
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup