242268
Activated charcoal
DARCO®, 20-40 mesh particle size, granular
Sinonimo/i:
Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
DARCO®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impurezze
≤0.4% dust
≤12% moisture content
Dimensione particelle
20-40 mesh
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 3