1.28222
Cloruro di ferro(III)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Cloruro ferrico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
JPE
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 194 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
powder
P. eboll.
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
37 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Confezionamento
1282220003 (Sample kit); 1282221001 (Plastic bottle); 1282228025 (PE Bag in plastic bucket)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1