The total surface area for this product is 875 m²/g.
22874
Activated Charcoal Norit®
Norit® PK 1-3, from peat, steam activated, granular
Sinonimo/i:
Charcoal activated Norit®
Origine biologica
peat
Stato
granular
Qualità
steam activated
Produttore/marchio commerciale
Norit® PK 1-3
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
1-3 mm
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the surface area of this activated carbon?
1 answer-
Helpful?
-
-
I would like to know the surface area and the pore size of this product?
1 answer-
Unfortunately, the surface area and pore size of Product 22874 are not tested as per the associated Certificate of Analysis. There is no lot specific value available. The reference value is 875 m2/g for surface area.