205567
Zinc fluoride
powder, 99%
Sinonimo/i:
Zinc difluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 970 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Punto di fusione
872 °C (lit.)
Densità
4.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Zn]F
InChI
1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3