200093
Mercury(II) sulfate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Mercuric sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Residuo dopo riduzione
≤0.02%
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
Stringa SMILE
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3